Learn More
Invitrogen™ DQ™ Red BSA - Special Packaging
Code produit 10635593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635593 5 x 1 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10635593 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D12051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    698.65€ / 5mg
    Économisez 111.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’hydrolyse du substrat donne un produit à fluorescence brillante.
BSA DQ Red est un substrat fluorogénique pour les protéases. Un important effet d’absorption de la fluorescence est observé lorsque les protéines sont fortement marquées avec des colorants BODIPY. Lors de l’hydrolyse de BSA DQ Red en peptides unicolores marqués par des protéases, cette extinction est libérée, générant des produits fluorescents.
Analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, endocytose, exocytose et phagocytose, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Pleine
Gamme de produits DQ
Quantité 5 x 1 mg
Substrat Substrat à base de protéase
Substrate Properties Substrat à base de protéines