Learn More
Invitrogen™ EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine)
Code produit 10617215
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
1 pièce
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10617215 500 mg 1 pièce
11590926 50 mg 50mg
10839370 5 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617215 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E10187
Mesure la nouvelle synthèse de l’ADN
L’EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine) peut être utilisé en remplacement du BrdU (5-bromo-2’-désoxyuridine) et mesure la synthèse d’ADN de novo ou la synthèse de phase S du cycle cellulaire à l’aide de la chimie clic. La chimie clic est une méthode de couplage par covalence d’un azide avec un alcyne. La détection de l’EdU utilise la réaction clic catalysée au cuivre(I) avec un colorant fluorescent d’azide modifié pour former un anneau triazole stable. En raison de la petite dimension du réactif de détection clic, aucune étape de dénaturation dure n’est nécessaire pour avoir accès à l’ADN. L’élimination de cette étape permet des résultats plus reproductibles, un protocole plus simple et plus rapide et des mesures qui peuvent être facilement multiplexées avec les cibles basées sur les anticorps correspondants dont le phospho-histone H3, le Ki-67, et la cycline B1 ainsi que les expériences à impulsion double avec le BrdU par cytométrie de flux, microscopie par fluorescence, microplaque (HTS) ou imagerie à haut débit (HCS). Perméant aux cellules
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse du cycle cellulaire par cytométrie en flux, prolifération cellulaire par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires, analyse à haute densité (HCS).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Fluorescent
Format Solide
Type de produit EdU
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type de tissu, cultures cellulaires, sections de tissus, cellules cultivées, animaux complets
Marqueur ou colorant EdU
Quantité 500 mg
Gamme de produits Sondes moléculaires Click-iT, Click-iT
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.