Learn More
Invitrogen™ EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine)
Code produit 11590926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
1 pièce
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590926 50 mg 50mg
10617215 500 mg 1 pièce
10839370 5 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11590926 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    420.65€ / 50mg
    Économisez 68.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesure la nouvelle synthèse de l’ADN
L’EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine) peut être utilisé en remplacement du BrdU (5-bromo-2’-désoxyuridine) et mesure la synthèse d’ADN de novo ou la synthèse de phase S du cycle cellulaire à l’aide de la chimie clic. La chimie clic est une méthode de couplage par covalence d’un azide avec un alcyne. La détection de l’EdU utilise la réaction clic catalysée au cuivre(I) avec un colorant fluorescent d’azide modifié pour former un anneau triazole stable. En raison de la petite dimension du réactif de détection clic, aucune étape de dénaturation dure n’est nécessaire pour avoir accès à l’ADN. L’élimination de cette étape permet des résultats plus reproductibles, un protocole plus simple et plus rapide et des mesures qui peuvent être facilement multiplexées avec les cibles basées sur les anticorps correspondants dont le phospho-histone H3, le Ki-67, et la cycline B1 ainsi que les expériences à impulsion double avec le BrdU par cytométrie de flux, microscopie par fluorescence, microplaque (HTS) ou imagerie à haut débit (HCS). Perméant aux cellules
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse du cycle cellulaire par cytométrie en flux, prolifération cellulaire par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires, analyse à haute densité (HCS).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 252.23 g/mol
Type de produit EdU
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Marqueur ou colorant EdU
Quantité 50 mg
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.