Learn More
Invitrogen™ ELF™ 97 Endogenous Phosphatase Detection Kit
Code produit 10246332
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10246332 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10246332 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E6601
Edge
Peut être utilisé pour détecter l’activité de la phosphatase
Lors de l’hydrolyse, le substrat de phosphatase ELF 97 dans le kit de phosphatase endogène ELF 97 produit un précipité fluorescent vert-jaune lumineux et photostable sur le site de l’activité enzymatique. Ce précipité fluorescent présente plusieurs caractéristiques spectrales uniques, notamment un déplacement de Stokes extrêmement important, 180 nm qui le distingue facilement de la fluorescence endogène.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, développement et découverte des médicaments, tests d’activité protéique et enzymatique, détection et coloration IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC), activité phosphatase, essais d’activité phosphatase, biologie de la phosphatase, protéines, expression, analyse et isolation, identification principale et cible et validation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune-vert
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage de la phosphatase
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Dosage de la phosphatase
Type de colorant ELF 97
Emission 345⁄530
Forme Liquide
Gamme de produits ELF
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Glace
Substrat Phosphate ELF™ 97
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Substrat de phosphatase
Enzyme cible Phosphatases