Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’amylase EnzChek™ Ultra
Description
Le kit de dosage EnzChek Ultra Amylase offre un dosage basé sur une solution comprenant la vitesse, la sensibilité élevée et la commodité requises pour mesurer l’activité de l’amylase ou pour sélectionner les inhibiteurs d’amylase dans un format à haut débit. Ce kit EnzChek contient un dérivé d’amidon—, le substrat— d’amidon DQ™ qui est étiqueté avec un colorant BODIPY FL à un degré tel que la fluorescence est éteinte. Ce substrat est efficacement dégradé par l’amylase ; la digestion soulage l’extinction et produit des fragments hautement fluorescents. L’augmentation concomitante de la fluorescence est proportionnelle à l’activité de l’amylase et peut être surveillée avec un lecteur de microplaques à fluorescence ou un fluoromètre, à l’aide de filtres à fluorescéine standard.
- Marquage (Ex/Em) : Conjugué BODIPY FL (env 502/512 nm)
- Le kit contient un substrat lyophilisé, un tampon de réaction de 10X, un solvant de substrat, un étalon fluorescent et un protocole détaillé
- Des réactifs suffisants sont fournis pour 500 dosages (en utilisant un volume de dosage de 100 μl dans un format de microplaque de 96 puits)
Trouver des substrats fluorescents pour d’autres glycosidases
En plus du kit de dosage EnzChek Ultra Amylase, nous proposons des kits et des substrats pour mesurer la xylanase, le lysozyme, la β-galactosidase et bien plus encore.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosage de l’activité enzymatique et protéique, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, criblage à haut contenu (HCS), protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de l’amylase Ultra |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques à fluorescence |
| Type de produit | Dosage de l’amylase |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Propriétés du substrat | Substrat moléculaire |
| Type de substrat | Substrat pour amylase |
| Afficher plus |