Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Lipase Substrate, green fluorescent, 505/515
Code produit 11564746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564746 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11564746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E33955
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Produit fluorescent vert
The nonfluorescent EnzChek™ lipase substrate, in the presence of lipases, produces a green-fluorescent product (excitation/emission maxima ∼507/515) for accurate lipase detection in solution.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or chloroform to prepare a stock concentrations of up to 1 mM.
Le substrat de lipase EnzChek™ non fluorescent, en présence de lipases, génère un produit vert fluorescent (excitation/émission maximales ∼ 507/515) pour une détection précise de la lipase en solution.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Pleine
À utiliser avec (application) Enzyme and Metabolic Activity
Gamme de produits EnzChek
Quantité 100 μg
Substrat Substrat de lipase
Substrate Properties substrat chimique
Excitation / émission 507/515 nm
Poids moléculaire 1011.15 g/mol
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation Wavelength Range 507 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 515 nm