Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage du lysozyme EnzChek™
Description
Le kit d’analyse du lysozyme EnzChek fournit aux chercheurs un dosage simple et sensible pour mesurer l’activité du lysozyme en solution. L’augmentation de la fluorescence résultant de l’activité des lysozymes est mesurée à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorométrique ou à fluorescence. Le dosage utilise une approche innovante pour mesurer l’activité lysozymique. Les parois cellulaires de Micrococcus lysodeikticus sont utilisées qui ont été abondamment marquées avec de la fluorescéine, ce qui provoque le sillon du signal de fluorescence. L’enzyme lysozyme active hydrolyse les liens b-(1 -4)-glucosidiques entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la paroi cellulaire du mucopolysaccharide, ce qui permet de soulager le piégeage et d’obtenir une augmentation spectaculaire de la fluorescence proportionnelle à l’activité du lysozyme.
- Détectez les niveaux d’activité du lysozyme aussi bas que 20 U/ml
- Utilisez les paramètres standard d’excitation/émission de fluorescéine (FITC)
- Le format permet la mesure continue de l’activité lysozymique
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosage de l’activité enzymatique et protéique, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, criblage à haut contenu (HCS), protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage du lysozyme |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques à fluorescence |
| Type de produit | Dosage du lysozyme |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 400 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Propriétés du substrat | Substrat à base de lipides |
| Type de substrat | Substrat de lysozyme |
| Show More |