Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphatase Assay Kit
Description
L’utilisation du kit de dosage de phosphatase EnzChek permet d’obtenir une surveillance continue de l’activité de la phosphatase, même à un pH neutre ou acide. Le kit contient du substrat 6,8-difluoro-4-méthylumbélliféryl phosphate (DiFMUP) de Molecular Probes (propriétaires). Le DiFMUP est environ 100 fois plus sensible que le 4-méthylumbelliferyl phosphate (MUP) pour la détection de la phosphatase acide prostatique à un pH de 5,5. Le kit est parfait pour L'essai continu de la phosphatase acide prostatique, de la phosphatase protéique 1 ou de presque toute autre phosphatase pouvant être dosée avec des substrats non protéiques tels que le MUP ou le phosphate de 4-nitrophényle (PNPP). Chaque kit contient une quantité suffisante de substrat pour ∽1 000 dosages, en utilisant un volume de réaction de 100 μl par dosage. La fluorescence (maxima d’excitation/émission d’environ 358/455 nm) peut être mesurée dans un lecteur de microplaques de fluorescence ou avec un fluoromètre standard.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, analyse à haute densité (HCS), activité phosphatasique, essais d’activité phosphatasique, biologie de phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de la phosphatase |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Dosage de la phosphatase |
| Type de colorant | DiFMU |
| Emission | 360 / 460 |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 1000 analyses |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- EnzChek Phosphatase Assay Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide