Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de pyrophosphate EnzChek™
Description
Includes
Pyrophosphatase inorganique, 2-Amino-6-mercapto-7-méthylpurine riboside (MESG), purine nucléoside phosphorylase (PNP), tampon de réaction concentré, norme Na2P2O7 et protocoles détaillés pour la détection et la quantification du pyrophosphate.
Le kit de dosage de pyrophosphate EnzChek contient un dosage enzymatique rapide et hautement sensible pour détecter le pyrophosphate libre en solution. Avec ce dosage, la formation d’un produit chromophore est détectée par spectrophotométrie. Le kit de détection de pyrophosphate EnzChek offre une méthode spectrophotométrique rapide, pratique et peu coûteuse pour mesurer le pyrophosphate inorganique produit par un certain nombre de réactions biochimiques, comme les polymérisations d’ADN et d’ARN, la formation d’AMP cyclique par l’enzyme adénylate cyclase et l’activation enzymatique des acides gras pour former leurs esters coenzymatiques A. Le kit de dosage de pyrophosphate EnzChek est une modification de notre kit de dosage de phosphate EnzChek. En présence de phosphate inorganique, le substrat 2-amino -6-mercapto-7-méthylpurine ribonucléoside (MESG) est converti par l’enzyme Purine nucléoside phosphorylase (PNP) en produit ribose 1-phosphate et 2-amino -6-mercapto-7-méthylpurine. La conversion enzymatique du MESG provoque un changement d’absorbance maximale de 330 nm à 360 nm. Le kit de dosage de pyrophosphate EnzChek comprend l’enzyme de pyrophosphatase inorganique, qui catalyse la conversion du pyrophosphate en deux équivalents de phosphate. Le phosphate est ensuite consommé par la réaction MESG/PNP et détecté par une augmentation de l’absorbance à 360 nm. L’amplification d’une molécule de pyrophosphate en deux molécules de phosphate permet d’obtenir une meilleure sensibilité.
- Limite de sensibilité de 1 mM de pyrophosphate (env 0,2 μg/ml)
- Accueille une plage de pH de 6,5 à 8,5
Détection d’anions, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, analyse à haute densité (HCS), homéostase et signalisation ionique, activité phosphatasique, essais d’activité phosphatasique, biologie de phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Ultraviolet |
| Contenu et stockage | Comprend de la pyrophosphatase inorganique, 2-amino-6-mercapto-7-méthylpurine riboside (MESG), purine nucléoside phosphorylase (PNP), tampon de réaction concentré, étalon de Na2P2O7 et protocoles détaillés pour détecter et quantifier le pyrophosphate. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| À utiliser avec (application) | Dosage du pyrophosphate |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
| Type de produit | Dosage du pyrophosphate |
| Type de colorant | Analyse MESG |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | EnzChek |
| Quantité | 100 analyses |
| Afficher plus |