Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex)
Code produit 11568956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μ g
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568956 100 μ g 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568956 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E35351
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Complexes de la molécule de streptavidine et de l’EGF biotinylée
L’EGF marqué par fluorescence a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore.
  • Les conjugués biotinylés utilisent la biotine-XX, qui contient un bras espaceur long conçu pour améliorer l’affinité des sondes pour le récepteur EGF
  • Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
  • Nombre de molécules de fluorophore sur chaque molécule d’EGF : 1
  • La fluorescence est généralement surveillée à l’aide d’un cytomètre à flux, d’un microscope à fluorescence ou d’un fluorimètre
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, homéostasie et signalisation ioniques, détection de pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Facteur de croissance
Marqueur ou colorant Colorants Alexa Fluor
Gamme de produits Alexa Fluor
Quantité 100 μ g
Conditions d’expédition Glace