Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Texas Red™ Streptavidin (Texas Red™ EGF complex)
Description
L’EGF marqué par fluorescence a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore.
- Les conjugués biotinylés utilisent la biotine-XX, qui contient un bras espaceur long conçu pour améliorer l’affinité des sondes pour le récepteur EGF
- Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
- Nombre de molécules de fluorophore sur chaque molécule d’EGF : 1
- La fluorescence est généralement surveillée à l’aide d’un cytomètre à flux, d’un microscope à fluorescence ou d’un fluorimètre
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Facteur de croissance |
| Marqueur ou colorant | Colorants classiques |
| Gamme de produits | Texas Red |
| Quantité | 100 μ g |
| Conditions d’expédition | Glace |