Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Tetramethylrhodamine Conjugate (rhodamine EGF)
Code produit 11548956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11548956 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11548956 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E3481
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Construit avec le colorant directement attaché à l’EGF
L’EGF marqué par fluorescence a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore.
  • Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
  • Nombre de molécules de fluorophore sur chaque molécule d’EGF : 1
  • La fluorescence est généralement surveillée à l’aide d’un cytomètre à flux, d’un microscope à fluorescence ou d’un fluorimètre
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules de mammifères
Méthode de détection Fluorescence
Forme Solide
Type de produit Facteur de croissance
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Quantité 20 μg
Conditions d’expédition Glace