Learn More
Invitrogen™ DPX bleu/blanc ER-Tracker™, pour l’imagerie dans des cellules vivantes
Code produit 11524736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524736 20 x 50 μl 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524736 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E12353
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Pour l’imagerie de cellules vivantes
Le colorant ER-Tracker Bleu-Blanc DPX est une sonde photostable sélective du réticulum endoplasmique (RE) dans des cellules vivantes. Les cellules peuvent être fixées à l’aldéhyde après coloration avec le colorant, mais une quantité significative du signal de fluorescence sera perdue. Avec une excitation à ∽374 nm, la sonde sensible à l’environnement présente une émission comprise entre 430 et 640 nm. Un filtre DAPI passe-haut est davantage adapté.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, imagerie cellulaire, réticulum endoplasmique (RE), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 20 x 50 μl
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits ER-Tracker
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Réticulum endoplasmique