Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilité du biofilm FilmTracer™ LIVE/DEAD™
Code produit 10480555
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10480555 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10480555 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L10316
Edge
Includes
2 ingrédients
Utilise un mélange de colorations fluorescentes vertes et rouges
Le kit de viabilité du biofilm FilmTracer LIVE / DEAD fournit un dosage par fluorescence à deux couleurs de viabilité bactérienne, basé sur l’intégrité de la membrane, qui s’est avéré utile pour un éventail diversifié de genres bactériens, y compris ceux qui se développent dans des communautés de biofilms. Le kit de viabilité du biofilm LIVE / DEAD utilise des mélanges d’acides nucléiques fluorescents verts SYTO™ 9 et la coloration rouge fluorescente de l’acide nucléique, l’iodure de propidium. Ces colorations diffèrent à la fois dans leurs caractéristiques spectrales et dans leur capacité à pénétrer des cellules bactériennes saines. Lorsqu’elle est utilisée seule, la coloration SYTO 9 marque généralement toutes les bactéries d’une population : celles qui ont des membranes intactes et celles qui ont des membranes endommagées. Par contre, l’iodure de propidium pénètre uniquement les bactéries avec des membranes endommagées, ce qui entraîne une réduction de la fluorescence de coloration SYTO 9 avec les deux colorants présents. Ainsi, avec un mélange approprié de colorants SYTO 9 et d’iodure de propidium, les bactéries avec des membranes cellulaires intactes colorent le vert fluorescent, alors que les bactéries avec des membranes endommagées colorent le rouge fluorescent.
Analyse des bactéries, de la viabilité bactérienne et de l’analyse de la cytotoxicité, analyse cellulaire, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, vert
Contenu et stockage 2 ingrédients, conserver au congélateur (-5°C à -30°C) ; protéger de la lumière
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence, cytomètre de flux, lecteur de microplaques, imageur fluorescent, Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent
Type de produit Kit de viabilité pour biofilms
Type de colorant SYTO™ 9, iodure de propidium
Emission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits FilmTracer, Molecular Probes
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Cytoplasme & cytosol