Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL GDP (Guanosine 5'-Diphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Bis (Triethylammonium) Salt)
Code produit 10432632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10432632 100 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432632 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G22360
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Caractéristiques spectrales similaires à la fluorescéine (FITC) ou au colorant Alexa Fluor 488
L’analogue isomère mixte du GDP BODIPY FL est composé du fluorophore BODIPY FL relié à la position 2 ou 3 de l’anneau ribose via un liant aminoéthylcarbamoyl. Le BODIPY FL présente des caractéristiques spectrales similaires à la fluorescéine (FITC) ou au colorant Alexa Fluor 488.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit FL GDP
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 100 μl
Gamme de produits BODIPY