Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #2 (BPAE cells with Mouse Anti-α-tubulin, AlexaFluor™ 488, FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™-X Phalloidin, and DAPI)
Code produit 10474592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10474592 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474592 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F14781
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préparations cellulaires multimarquées pour observation par microscopie fluorescente
FluoCells prepared microscope slides contain multi-labeled cell preparations for observation by fluorescence microscopy. FluoCells Prepared Slide #2 contains bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAEC). Within each cell, F-actin is labelled with Texas Red-X phalloidin, microtubules are labelled with anti–bovine α-tubulin mouse monoclonal 236-10501 in conjunction with AlexaFluor 488 goat anti–mouse IgG antibody, and the nucleus is labelled with DAPI.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame de microscope préparée
Gamme de produits BODIPY, FluoCells, Texas Red
À utiliser avec (application) Immunofluorescence
Contenu et stockage Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Quantité 1/boîte