Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit
Description
The FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit includes the β-galactosidase substrate, 3-carboxyumbelliferyl β-D-galactopyranoside that produces the blue-fluorescent hydrolysis product, 7-hydroxycoumarin-3-carboxlic acid.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Doser | Dosage de β-Gal (lacZ) |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Substrat | CUG |
| Type de substrat | substrat Beta-Gal |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Enzyme cible | La bêta-galactosidase |
| Format | Kit |
| Afficher plus |