Learn More
Invitrogen™ Fluorescéine DHPE (N-(fluorescéine-5-thiocarbamoyl)-1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium)
Code produit 11504826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504826 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504826 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F362
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Maxima d’excitation / émission ∽496 / 519 nm
La phospholipides, la fluorescéine DHPE, est marquée sur le groupe de têtes avec le fluorophore vert-fluorescent sensible au pH, la fluorescéine
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection et coloration d’immunofluorescence, et signalisation d’homéostasie ionique, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 5 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits Invitrogen