Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Galactopyranoside (FDG)
Description
La fluorescéine di-β-D-galactopyranoside (FDG) est l’un des substrats les plus sensibles pour les galactosidases. La FDG non fluorescente est hydrolysée séquentiellement par la β-galactosidase, d’abord en fluorescéine monogalactoside (FMG) puis en fluorescéine hautement fluorescente. L’hydolyse par médiation enzymatique de la FDG peut être suivie d’une augmentation de l’absorbance ou de la fluorescence. Substrat sensible pour les galactosides.
Dosages de bêta-galactosidase, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Quantité | 5 mg |
| Substrat | substrat Beta-Gal |
| Substrate Properties | substrat chimique |
| Excitation / émission | 490⁄514 |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, fluorimètre, cytomètre en flux |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |