Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside (FDGlu)
Code produit 11514816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514816 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514816 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F2881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    261.99€ / 5mg
    Économisez 107.01€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Perméant aux cellules
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside is one of the most sensitive substrates for glucosidases. The nonfluorescent substrate is sequentially hydrolyzed by β-glucosidase, first to fluorescein monoglucoside and then to highly fluorescent fluorescein. Enzyme-mediated hydrolysis of fluorescein di-β-D-glucopyranoside can be followed by the increase in either absorbance or fluorescence.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Glucosidases Substrate
Quantité 5 mg
Substrat Substrat de la bêta-glucosiodase
Substrate Properties substrat chimique
Excitation / émission 490⁄514
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation Wavelength Range 490 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 517 nm