Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucuronide (FDGlcU)
Description
La fluorescéine di-β-D-glucuronide (FDGlcU) est incolore et non fluorescente jusqu’à ce qu’elle soit hydrolysée en monoglucuronide puis en fluorescéine hautement fluorescente.
Dosages bêta-glucoronidase (GUS), analyse cellulaire, analyses d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Quantité | 5 mg |
| Substrat | Substrat pour la bêta-glucuronidase (GUS) |
| Substrate Properties | substrat chimique |
| Excitation / émission | 490⁄514 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |