Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diacetate (FDA)
Code produit. 10694763
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10694763
Marque: Invitrogen™ F1303
Edge
Substrat d’estérase perméant aux cellules pouvant servir de sonde de viabilité
  • Mesure l’activité enzymatique requise pour activer sa fluorescence et l’intégrité de la membrane cellulaire qui est nécessaire pour la rétention intracellulaire de leur produit fluorescent
  • Lors de l’hydrolyse par les estérases intracellulaires, l’ester AM produit de la fluorescéine
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité et cytotoxicité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection de cellules par immunofluorescence, homéostasie et signalisation ionique, tests ADME / Tox basés sur la cible, détection du pH.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Type de produit Diacétate de fluorescéine
Type de colorant Colorants classiques
Quantité 1 g
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt