Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-Traceable Standard - Nominal concentration 50μM - Special Packaging
Code produit 11534826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534826 5 x 1 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11534826 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F36915
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Convient à une utilisation dans les dosages d’activité enzymatique et protéique ainsi que dans la chimie de marquage.
L’étalon de fluorescéine conforme aux normes NIST est fourni sous la forme d’une solution de 50 μM étalonnée de fluorescéine dans un tampon de borate de sodium de 100 mM, pH 9,5. Dans ces conditions, la fluorescéine est entièrement ionisée et se présente donc sous sa forme la plus fluorescente. Cette norme répond aux critères stricts établis par le National Institute of Standards and Technology (NIST) et est directement conforme au matériel de référence standard 1932 (SRM 1932). L’étalon fluorescent conforme aux normes NIST peut être utilisé pour évaluer la variation quotidienne ou expérimentale des instruments à fluorescence ainsi que pour déterminer la valeur des molécules de fluorophore soluble équivalent (MESF) pour une solution expérimentale.
  • Type de marquage : colorants classiques
Analyse cellulaire, dosages de l’activité enzymatique et protéique, chimie de marquage, étalonnage et CQ de marquage, contrôles de dosages protéiques, accessoires et étalons de référence, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon traçable pour la fluorescéine
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Quantité 5 x 1 ml