Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - Reference Standard
Code produit 10452672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10452672 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F1300
 Article restreint
En stock
Pour une utilisation dans la viabilité, la prolifération et la fonction cellulaires, les tests d’activité enzymatique et protéique et la chimie de marquage
La fluorescéine peut être utilisée comme étalon de référence pour les substrats d’éther, d’ester et de phosphate dérivés de ce colorant vert fluorescent.
  • Type de marquage : colorants classiques
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, tests d’activité enzymatique et protéique, homéostase et signalisation ioniques, chimie de marquage, CQ et étalonnage de marquage, contrôles de dosages protéiques, étalons et accessoires de référence, protéines, expression, isolement et analyse, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon de référence pour la fluorescéine
Couleur Vert
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Contenu et stockage Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Quantité 1 g