Learn More
Invitrogen™ Coloration de myéline fluorescente verte FluoroMyelin™ - Solution dans l’eau
Code produit 10513653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10513653 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10513653 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F34651
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
À utiliser avec le microscope à fluorescence
La coloration fluoro-myéline verte fluorescente FluoroMyelin permet un marquage rapide et sélectif de la myéline dans les cryosections cérébrales en une seule étape de marquage de 20 minutes plus les lavages. Cette coloration peut être utilisée conjointement avec des anticorps et d’autres colorants, ainsi qu’avec des méthodes histochimiques standard pour le matériel de cryosection. Solution dans l’eau
Analyse cellulaire, Traçage et suivi des cellules, Imagerie cellulaire, Immunofluorescence (IF), Coloration et détection de l’immunofluorescence, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Coloration de myéline fluorescente verte
Quantité 1 ml
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant FluoroMyelin™ verte
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Myéline
Excitation/Emission 479/598 nm
Gamme de produits FluoroMyelin