Learn More
Invitrogen™ Coloration de myéline fluorescente rouge FluoroMyelin™ - Solution dans l’eau
Code produit 10664413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10664413 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10664413 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F34652
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec le microscope à fluorescence
La coloration fluoro-myéline rouge fluorescente FluoroMyelin permet un marquage rapide et sélectif de la myéline dans les cryosections cérébrales en une seule étape de marquage de 20 minutes plus les lavages. Cette coloration peut être utilisée conjointement avec des anticorps et d’autres colorants, ainsi qu’avec des méthodes histochimiques standard pour le matériel de cryosection. Solution dans l’eau
Analyse cellulaire, Traçage et suivi des cellules, Imagerie cellulaire, Immunofluorescence (IF), Coloration et détection de l’immunofluorescence, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Coloration de myéline fluorescente rouge
Quantité 1 ml
Contenu et stockage • Fourni dans une concentration 300 X dans l’eau.
• Lors d’un stockage à 4°C, stable pendant au moins 6 mois après réception.
• Conserver à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant FluoroMyelin™ Rouge
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Myéline
Excitation/Emission 558/654 nm
Gamme de produits FluoroMyelin