Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43 Dye (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridinium Dibromide)
Code produit 10769623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 μg
1mg
Conditionnement:
1000µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10769623 1mg -
11500786 10 x 100 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769623 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T3163
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sonde à membrane
FM 1-43 est un excellent réactif à la fois pour l’identification des neurones produisant activement des décharges et pour l’étude des mécanismes de cyclage de vésicules lié à l’activité. Ce colorant hydrosoluble, qui n’est pas toxique pour les cellules et pratiquement non fluorescent en milieu aqueux, est censé s’insérer dans le feuillet externe de la membrane cellulaire où il devient intensément fluorescent. Dans un neurone qui libère activement des neurotransmetteurs, le colorant est internalisé dans les vésicules synaptiques recyclées et les terminaisons nerveuses sont intensément colorées. La coloration non spécifique des membranes de surface cellulaire peut simplement être lavée avant la visualisation.
La sonde pour membrane FM 1-43 est également disponible en 1 mg conditionné en 10 flacons, chaque flacon contenant 100 μg (T-35356). La sonde pour membrane FM 1-43FX (F-35355), un analogue de la sonde à membrane FM 1-43 pouvant être fixé à l’aide de fixateurs à base d’aldéhyde, est également disponible.
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, traçage neuronal
Order Info
Conditions d’expédition :Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Orange
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 1mg
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits FM
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Membrane plasmique