Learn More
Invitrogen™ Colorant FM™ 4-64 (dibromure de N-(3-triéthylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diéthylamino) phényl) hexatriényl) pyridinium)
Code produit 11540756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 μg
1mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540756 10 x 100 μg -
10717864 1mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T13320
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorant lipophile
D’après les expériences, le colorant styryle FM 4-64 colore sélectivement les membranes vacuolaires d’une fluorescence rouge (maxima d’excitation / d’émission ∽515/640 nm). Ce colorant est un outil important pour la visualisation de la morphologie et de la dynamique des organites vacuolaires, pour l’étude de la voie endocytaire et pour le criblage et la caractérisation de mutants de l’endocytose chez la levure. FM 4-64 est également disponible en flacons monodoses de 1mg (T-3166).
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, suivi microbien, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 10 x 100 μg
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits FM
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Membrane plasmique