Learn More
Invitrogen™ FM™ 5-95 (N-(3-Trimethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(Diethylamino)phenyl)hexatrienyl)Pyridinium Dibromide)
Code produit 10564053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10564053 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564053 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T23360
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le microscope à fluorescence
FM 5-95 est un analogue légèrement moins lipophile du FM 4-64 (T-3166, T-13320) qui présente des propriétés spectroscopiques essentiellement identiques.
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 1 mg
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits FM
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Membrane plasmique