Learn More
Invitrogen™ Kit de réactifs Griess, pour la quantification des nitrites
Code produit 10453262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10453262 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453262 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G7921
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la quantification des nitrites
The Greiss reagent kit provides a simple and well characterized colorimetric assay for nitrites, and nitrates that have been reduced to nitrites, with a detection limit of about 100 nM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Méthode de détection Absorbance
Type de produit Nitrite Assay Kit
Absorbance Wavelength 548 nm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Griess Reagent Kit, for nitrite quantitation
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, 4-aminobenzenesulfonicacid