Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt (BODIPY™ FL GTP-γ-S, Thioester)
Code produit 10663993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10663993 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10663993 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G22183
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La fluorescence peut être récupérée sur la liaison aux protéines G.
BODIPY FL GTP-γ-S se lie aux protéines liant le GTP. Pour créer ce nucléotide fluorescent, le fluorophore BODIPY FL a été lié par le γ-thiol de GTP-γ-S. La fluorescence de BODIPY FL GTP-γ-S est éteinte d’environ 90 % par rapport à celle du colorant libre, mais peut être récupérée sur la liaison aux protéines G. En plus de son utilisation potentielle pour les études de liaison, le thioéther BODIPY FL GTP-γ-S est un nouveau substrat important pour le Fhit, un membre de la superfamille de triades histidine de protéines liant les nucléotides.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Guanosine 5’-O
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique, marquage direct
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 50 μl
Gamme de produits BODIPY