Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Trisodium Salt (BODIPY™ FL GTP)
Code produit 10003132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10003132 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10003132 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G12411
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Basés sur les interactions entre le fluorophore et la base de purine
Le 5’-triphosphate d’adénosine BODIPY FL (A-12410) et le 5’-triphosphate de guanosine BODIPY FL sont composés d’un fluorophore BODIPY FL fixé à la position 2’ ou 3’’ de l’anneau de ribose via un liant. Les interactions entre le fluorophore et la base de purine sont évidentes à la lumière des propriétés spectroscopiques de ces analogues de nucléotides. Le rendement quantique de fluorescence du GTP BODIPY FL n’est égal qu’à environ un dixième de celui de l’ATP BODIPY FL ; cependant, ce rendement peut être amélioré en cas de liaison du GTP BODIPY FL aux protéines liant le GTP.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Guanosine 5’-triphosphate
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 100 μl
Gamme de produits BODIPY