Learn More
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF)
Code produit 11560326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560326 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D399
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Forme chimiquement réduite de fluorescéine utilisée comme indicateur pour les espèces réactives d’oxygène dans les cellules
The cell-permeant 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA) (also known as dichlorofluores cin diacetate) is a chemically reduced form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells, for example to detect the generation of reactive oxygen intermediates in neutrophils and macrophages. Upon cleavage of the acetate groups by intracellular esterases and oxidation, the nonfluorescent H2DCFDA is converted to the highly fluorescent 2',7'-dichlorofluorescein (DCF). Versions of this indicator that have better cellular retention are available (Cat. No. C400), (Cat. No. C2938).
Le diacétate de dichlorodihydrofluorescéine 2’,7’ (H2DCFDA) (aussi connu sous le nom de diacétate de dichlorofluore cin), perméant aux cellules, détecte les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) dans les cellules, par exemple pour détecter la génération de produits intermédiaires réactifs à l’oxygène dans les cellules neutrophiles et macrophages. Au moment du clivage des groupes d’acétates par estérases et oxydation intracellulaires, l’H2DCFDA non fluorescent est converti en dichlorofluorescéine 2’,7’ (DCF) hautement fluorescente.
  • Ex / Em : ∽492 - 495/517 - 527 nm
  • Ce produit est sensible à l’air (stockage sous argon ou azote sec)
  • Ce produit peut être dissous dans du DMSO, du DMF ou de l’éthanol pour utilisation
  • L’indicateur est perméant aux cellules
  • La fluorescence peut être surveillée à l’aide d’un cytomètre en flux, d’un fluoromètre, d’un lecteur de microplaques ou d’un microscope à fluorescence, en utilisant les sources d’excitation et des filtres appropriés pour la fluorescéine
Reportez-vous au manuel Molecular Probes™ pour obtenir plus d’informations sur les produits.
Apoptose, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection des radicaux libres, stress nitro-oxydant, espèces réactives de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mg
À utiliser avec (application) ROS
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 492 to 495 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 517 to 527 nm