Learn More
Invitrogen™ Manuel Molecular Probes™ Guide des sondes fluorescentes et des technologies dʼétiquetage 11e édition
Code produit 10511110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Couverte solide
Couverture souple
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
10511110 Couverture souple 1 pièce
10420330 Couverte solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10511110 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H37127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une référence essentielle pour l’étiquetage fluorescent et la détection des chercheurs en biologie cellulaire et moléculaire
  • Utilisez cette édition largement mise à jour pour optimiser les résultats des expériences de marquage et de détection par fluorescence
  • Mises à jour complètes avec plus de 3000 solutions de technologie de pointe
  • Vaste gamme de références scientifiques— nouvelles références bibliographiques primaires aux applications de produits
  • Contenu réorganisé— conception renouvelée pour faciliter lʼaccès aux données, aux structures et à lʼinformation
  • Nouvelles notes techniques et caractéristiques du produit
  • Disponibles en couverture rigide et en couverture souple
Applications :
Analyse cellulaire, structure cellulaire,& suivi du traçage cellulaire, viabilité cellulaire,& fonction de prolifération, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, chimie dʼétiquetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Couverture souple