Learn More
Invitrogen™ HPF (Hydroxyl Radical and Peroxynitrite Sensor)
Code produit 10134672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
470 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10134672 470 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134672 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H36004
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Deux indicateurs qui, ensemble, peuvent détecter sélectivement l’anion hypochlorite
La fluorescéine d’aminophényl (APF, A36003) et la fluorescéine d’hydroxyphényle (HPF), deux indicateurs de dérivés de réactifs de l’oxygène (DRO) développés par T. Nagano, offrent une plus grande spécificité et une plus grande stabilité que le diacétate de dididididichlorofluorescéine (H2DCFDA, D399). L’APF et le HPF montrent une réactivité non sélective limitée et une résistance relativement élevée à l’oxydation induite par la lumière.
  • Les dérivés de la fluorescéine sont non fluorescents jusqu’à ce qu’ils réagissent avec le radical hydroxyle ou l’anion peroxynitrite
  • L’APF réagit également avec l’anion hypochlorite
  • Utilisés ensemble, ces deux indicateurs DRO permettent de détecter sélectivement l’anion hypochlorite
  • Lors de l’oxydation, l’APF et l’HPF présentent une fluorescence vert vif (maxima d’excitation/émission ∼ 490/515 nm), ce qui les rend compatibles avec tout instrument capable de détecter la fluorescéine
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 470 μl
À utiliser avec (application) ROS
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 490 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 515 nm