Learn More
Invitrogen™ HPTS; pyranine (8-Hydroxypyrene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Trisodium Salt)
Indicateur de pH hydrosoluble et imperméable aux membranes
Marque:  Invitrogen™ H348
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 10625583
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • pKa d’environ 7,3 dans des tampons aqueux
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, homéostase et signalisation ioniques, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Vert
Fluorescent
pH Indicator
Cytoplasme & cytosol
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Fluorescence Microscope
Température ambiante