Learn More
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridization Cover, 40 mm x 22 mm, RNase free
Code produit 10514833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10514833 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10514833 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H18201
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécifiquement conçues pour l’hybridation in situ
  • Ne nécessite pas de longues procédures de préparation ou de blocage pour empêcher le piégeage ou la liaison de la sonde
  • Il résiste à la chaleur et ne gondole pas, même à des températures élevées
  • Convient parfaitement aux étapes de dénaturation ou aux incubations PCR in situ
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, hybridation chromogénique in situ, hybridation in situ en fluorescence, hybridation in situ
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Couvercle d’hybridation
Gamme de produits HybriSlip
Dimensions 40 x 22 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit