Learn More
Invitrogen™ HybriWell™ Hybridization Sealing System, 40 mm x 21 mm chamber, 0.15 mm deep
Code produit 10398792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10398792 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10398792 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H18210
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Combinaison de lamelles et de joints qui forme des chambres optimisées pour les travaux d’hybridation in situ.
  • Chaque chambre d’incubation jetable est solidement fixée sur la lame de microscope, offrant ainsi une chambre à volume limité pour l’ajout de réactifs
  • Les solutions sont facilement ajoutées via des ports à double accès, sans perturber l’échantillon
  • Les lamelles hydrophobes sont exemptes de nucléase et ne piègent ni ne lient les sondes, ce qui permet une répartition uniforme du réactif sur l’échantillon
  • Comprend un outil de scellage rapide pour fixer le couvercle hydrophobe sur la lame de microscope et des languettes de scellage adhésif sans nucléase pour couvrir les ports d’accès
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, hybridation chromogénique in situ, hybridation in situ en fluorescence, hybridation in situ
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système de scellage d’hybridation
Gamme de produits HybriWell
Profondeur (métrique) 0,15 mm
Dimensions 40 x 21 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit