Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en or avec DAPI SlowFade™
Description
Milieu de montage liquide à base de glycérol appliqué directement sur des échantillons de cellules ou de tissus marqués par fluorescence sur des lames de microscope, le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold ne nécessite aucun mélange ni durcissement, ce qui le rend idéal pour une visualisation immédiate de l’échantillon. Prêt à l’emploi—il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Diamond. Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
- Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
- Liquide prêt à l’emploi, idéal pour une visualisation immédiate des échantillons
- Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs semaines
- Préserve la puissance du signal—, peu ou pas dʼabsorption
- Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
- Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans absorption
- Affichage immédiat avec protection maximale du signal
- Résolution améliorée dans les sections épaisses
Déconseillé pour le montage d’échantillons contenant des protéines fluorescentes, telles que la GFP
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le stockage à température ambiante est recommandé, mais il peut également être conservé congelé (-5 à -30°C). Conserver à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope |
| Gamme de produits | SlowFade |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Quantité | 10 mL |
| Type de solution | Solution anti-atténuation |
| Marqueur ou colorant | DAPI |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |