Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit, for microscopy
Code produit 10738994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10738994 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10738994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I36007
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Pour la microscopie
  • Le kit de détection d’espèces d’oxygène réactif vert (DRO) Image-iT LIVE fournit des réactifs clés nécessaires à la détection des DRO dans les cellules vivantes
  • Le dosage est basé sur le diacétate de 5-(et-6)-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescéine (carboxy-H2DCFDA), marqueur fluorogénique fiable pour les DRO dans les cellules vivantes
  • En plus du carboxy-H2DCFDA, le kit fournit un inducteur commun de l’hydroperoxyde de tert-butyle (TBHP) de production de DRO, comme témoin positif et bleu-fluorescent, colorant d’acide nucléique perdestiné aux cellules Hoechst 33342
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Gamme de produits Image-iT
Type de produit ROS Detection Kit