Learn More
Invitrogen™ Kit d’analyse de pore de transition mitochondriale Image-IT™ LIVE, pour microscopie
Description
Le kit de dosage de pore de transition mitochondriale Image-iT LIVE fournit une méthode éprouvée [REF PN36389, PN32679] pour mesurer l’ouverture de pore de transition de perméabilité mitochondriale. Le kit comprend un colorant et un extincteur qui sont facilement chargés dans les cellules. Dans les cellules saines, le colorant, mais pas l’extincteur, pénètre dans les mitochondries. Les mitochondries restent fortement fluorescentes jusqu’à ce que l’activation des pores mitochondriaux permette l’extinction de la fluorescence.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondrie, fonction des mitochondries, fonction mitochondriale
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Format | Kit |
| Type de produit | Kit de dosage de pore de transition mitochondriale |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Orange, bleu, vert |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Localisation subcellulaire | Mitochondrie |
| Gamme de produits | Image-iT |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |