Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Plasma Membrane and Nuclear Labeling Kit (Counterstains For GFP-Expressing Cells)
Description
Le kit de marquage nucléaire et de la membrane plasmique Image-iT LIVE propose deux colorations : l’agglutinine de germe de blé (WGA) Alexa Fluor 594 fluorescent rouge et le colorant Hoechst 33342 fluorescent bleu pour la coloration hautement sélective de la membrane plasmique et du noyau, respectivement, de cellules vivantes transfectées par la green-fluorescent protein (GFP).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, tests de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, tests d’activité protéique et enzymatique, protéine fluorescente (p. ex. GFP), tests de protéines fluorescentes (GFP), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, membrane plasmique, protéines, expression, analyse et isolement, tests de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge, bleu |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 1 kit |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Image-iT |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Kit de marquage |
| Sub Cellular Localization | Noyau, membrane plasmique, Plasma Membrane |