Learn More
Invitrogen™ ImaGene Green™ C12FDG lacZ Gene Expression Kit
Code produit 10603843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10603843 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I2904
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Substrats clivés à l’intérieur des cellules pour les produits fluorescents.
Le kit d’expression génétique Imagene Green™ lacZ contient un substrat de galactosidase à base de fluorescéine qui a été modifié de façon covalente pour inclure une fraction lipophile à 12 atomes de carbone, C12FDG. Une fois à l’intérieur de la cellule, les substrats sont clivés par la β-galactosidase, produisant ainsi un produit fluorescent bien retenu par les cellules, et ce, grâce à la probable pénétration de la queue lipophile dans la membrane cellulaire. Outre le FDG C12, les kits incluent également l’inhibiteur à large spectre de la β-galactosidase, le PETG et le diphosphate de chloroquine pour inhiber l’hydrolyse acide du substrat.
Dosages de bêta-galactosidase, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Fluorescent
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Substrat C12FDG
Type de substrat substrat Beta-Gal
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible La bêta-galactosidase
Format Kit
Gamme de produits ImaGene Green
Quantité 1 kit