Learn More
Invitrogen™ ImaGene Red™ C12RG lacZ Gene Expression Kit
Code produit 10709774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10709774 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10709774 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I2906
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Substrats clivés à l’intérieur des cellules pour les produits fluorescents.
Le kit d'expression génétique Imagene Red lac Z contient un substrat de galactosidase à base de fluorescéine qui a été modifié de façon covalente pour inclure une fraction lipophile à 12 carbone, C12RG. Une fois à l’intérieur de la cellule, les substrats sont clivés par la β-galactosidase, produisant ainsi un produit fluorescent bien retenu par les cellules, et ce, grâce à la probable pénétration de la queue lipophile dans la membrane cellulaire. Outre le C12RG, les kits incluent également βl'inhibiteur à large spectre de la galactosidase, le PETG et le diphosphate de chloroquine pour inhiber l'hydrolyse acide du substrat.
Dosages de bêta-galactosidase, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Fluorescent
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Substrat C12RG
Type de substrat substrat Beta-Gal
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible La bêta-galactosidase
Format Kit
Gamme de produits DetectaGene
Quantité 1 kit