Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Green (505/515) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 6 μm
Code produit 10533483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10533483 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533483 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I14785
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les microsphères ont des diamètres proches de ceux de nombreuses cellules colorées, fournissant des microscopistes à fluorescence avec des références d’intensité pour générer des courbes d’étalonnage et évaluer les performances des instruments
  • La suspension aqueuse de microsphères peut être directement appliquée à l’échantillon pour l’étalonnage des intensités de fluorescence ou installées séparément dans un puits adjacent ou sur une autre lame
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalonnage de l’intensité des images de microscope
Gamme de produits InSpeck
Type d’étalonnage Étalonnage de l’intensité des images de microscope
Couleur Vert
Format Microbilles de suspension
Diamètre (métrique) 6 μm
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Quantité 1 kit