Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Red (580/605) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 2.5 μm
Description
- Chaque kit comprend six suspensions distinctes de 2,5 μm de microsphères fluorescentes avec des intensités de fluorescence relatives de 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % et 0,3 % couvrant la plage d’intensités couramment rencontrées dans les applications de microscopie
- Des microbilles de contrôle non colorées et un support de montage sont également fournis
- Les suspensions aqueuses de microsphères peuvent être directement appliquées à l’échantillon pour l’étalonnage des intensités de fluorescence ou installées séparément dans un puits adjacent ou sur une autre lame
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Type | Kit d’étalonnage de l’intensité des images de microscope |
| Gamme de produits | InSpeck |
| Type d’étalonnage | Étalonnage de l’intensité des images de microscope |
| Couleur | Rouge |
| Format | Microbilles de suspension |
| Diamètre (métrique) | 2,5 μm |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |