Learn More
Invitrogen™ Ionomycine, sel de calcium
Description
Ionomycin is an effective Ca2+ ionopohre that is commonly used to both modify intracellular Ca2+ concentrations and to calibrate fluorescent Ca2+ indicators when studying the regulatory properties of Ca2+ in cellular processes. Ionomycin also transports Pb2+ and some other divalent cations, as well as several lanthanide series trivalent cations, at efficiencies that are greater than or equal to those for Ca2+.
To make a concentrated stock solution, dissolve in either high quality anhydrous DMSO (1.6 mg/mL) or 100% ethanol (20 mg/mL). Store frozen, desiccated and protected from light.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Indicateur | Ionophore |
| Formule moléculaire | C41H70CaO9 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Sel de calcium |
| Poids moléculaire | 747.08 |
Sécurité et traitement
- Ionomycin, Calcium Salt
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin