Learn More
Invitrogen™ Colorant JC-1 (sonde de potentiel de membrane mitochondriale)
Description
JC-1 est un nouveau colorant de carbocyanine cationique qui s’accumule dans les mitochondries. Le colorant existe sous forme de monomère à basses concentrations et donne une fluorescence verte, similaire à celle de la fluorescéine. À des concentrations plus élevées, le colorant forme des agrégats J qui présentent un large spectre d’excitation et une émission maximale de ∽590 nm.
JC-9 (D-22421) est un autre colorant présentant des caractéristiques similaires.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, mitochondrie, fonction mitochondrie, fonction de la mitochondrie, fonction mitochondriale
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Localisation subcellulaire | Mitochondries |