Learn More
Invitrogen™ Laurdan (6-Dodecanoyl-2-Dimethylaminonaphthalene)
Description
When the lipophlilic probe laurdan is incorporated into membranes, its fluorescence spectra is sensitive to the physical state of the surrounding phospholipids.
To make a concentrated stock solution of up to 20 mM, dissolve in either DMF or acetonitrile. Store frozen, desiccated and protected from light.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 100 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Laurdan |
| Sub Cellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |
| Poids moléculaire | 353.55 |