Learn More
Invitrogen™ Coloration lipidique neutre rouge profond LipidTOX™ HCS, pour l’imagerie cellulaire
Description
L’accumulation intracellulaire de lipides neutres, la stéatose, est souvent déclenchée par des médicaments qui affectent le métabolisme d’acides gras et/ou de lipides neutres. Le colorant de lipides neutres rouge profond LipidTOX pour HCS a été développé pour caractériser les effets potentiellement toxiques de composés sur le métabolisme des lipides dans des lignées de cellules de mammifères. Le colorant de lipides neutres LipidTOX possède une affinité extrêmement élevée pour les gouttelettes de lipides neutres et peut être détecté par microscopie par fluorescence ou par un lecteur HCS. Cette sonde est compatible avec les réactifs de détection de phospholipidose LipidTOX pour HCS. Les colorants de lipides neutres LipidTOX pour HCS peuvent également être utilisés pour surveiller la formation et la différentiation d’adipocytes, un processus appelé adipogenèse.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, analyse à haute densité (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge profond |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Quantité | 1 de chaque |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | LipidTOX |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Coloration des lipides |
| SubCellular Localization | Lipides & membranes cellulaires, Lipids |